1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900221-1G OR900221-5G
APOSOR900221-1GEA 1090 DKK
APOSOR900221-1G APOSOR900221-5G
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molekylvægt: 191.269 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00094104
CAS-nummer: 32040-06-5