1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900208-1G OR900208-5G
APOSOR900208-1GEA 1090 DKK
APOSOR900208-1G APOSOR900208-5G
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine
Formel: C₉H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19981552
CAS-nummer: 1219940-12-1