5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900191-1G OR900191-250MG
APOSOR900191-1GEA 5670 DKK
APOSOR900191-1G APOSOR900191-250MG
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole 97%
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃ClN₂O₃
Molekylvægt: 198.563 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18909485
CAS-nummer: 1356111-15-3