N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900172-1G OR900172-5G
APOSOR900172-1GEA 1070 DKK
APOSOR900172-1G APOSOR900172-5G
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₉NO₃S
Molekylvægt: 187.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11850835
CAS-nummer: 1593-60-8