1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900152-1G OR900152-250MG
APOSOR900152-1GEA 3990 DKK
APOSOR900152-1G APOSOR900152-250MG
1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NS₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036094
CAS-nummer: 958451-81-5