4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900067-1G OR900067-5G
APOSOR900067-1GEA 1770 DKK
APOSOR900067-1G APOSOR900067-5G
4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
4-(Allyloxy)benzonitrile
Formel: C₁₀H₉NO
Molekylvægt: 159.185 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09940590
CAS-nummer: 33148-47-9