1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900045-1G OR900045-250MG
APOSOR900045-1GEA 4750 DKK
APOSOR900045-1G APOSOR900045-250MG
1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
1H-Indene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039586
CAS-nummer: 41712-14-5