5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-3-carboxypicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-cyanopyridine
OR8997-500MG OR8997-100MG
APOSOR8997-500MGEA 5870 DKK
APOSOR8997-500MG APOSOR8997-100MG
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08543463
CAS-nummer: 914637-97-1