6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8995-100MG OR8995-1G
APOSOR8995-100MGEA 546 DKK
APOSOR8995-100MG APOSOR8995-1G
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Formel: C₅H₄ClNO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114209
CAS-nummer: 133145-15-0
UN nummer: 2585
ADR: 8,III