2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Iodo-3-nitropyridin-2-amine
OR8989-10G OR8989-5G
APOSOR8989-10GEA 1250 DKK
APOSOR8989-10G APOSOR8989-5G
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄IN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038464
CAS-nummer: 25391-57-5