3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8905-1G OR8905-5G OR8905-25G
APOSOR8905-1GEA 1430 DKK
APOSOR8905-1G APOSOR8905-5G APOSOR8905-25G
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formel: C₉H₉BrO₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08543447
CAS-nummer: 49617-80-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III