4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8898-2.5G OR8898-500MG
APOSOR8898-2.5GEA 3820 DKK
APOSOR8898-2.5G APOSOR8898-500MG
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00973403
CAS-nummer: 2127-05-1