5-Nitronicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8897-1G OR8897-5G
APOSOR8897-1GEA 731 DKK
APOSOR8897-1G APOSOR8897-5G
5-Nitronicotinic acid
5-Nitronicotinic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Smeltepunkt: 171…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038690
CAS-nummer: 2047-49-6