Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR8885-25G
OR8885-5G
OR8885-100G
APOSOR8885-25GEA
545
DKK
APOSOR8885-25G
APOSOR8885-5G
APOSOR8885-100G
Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Isopropyl toluene-4-sulphonate
Formel:
C₁₀H₁₄O₃S Smeltepunkt: 20 °C Massefylde: 1,142 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00968877 CAS-nummer: 2307-69-9 EINECS: 218-989-4 |