1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8862-1G OR8862-250MG
APOSOR8862-1GEA 216 DKK
APOSOR8862-1G APOSOR8862-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Formel: C₁₈H₂₅BN₂O₄
Smeltepunkt: 110…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437629
CAS-nummer: 864771-44-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III