7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-3-[7-(benzyloxy)-1H-indol-3-yl]propanoic acid
OR8850T-100MG OR8850T-10MG OR8850T-250MG
APOSOR8850T-100MGEA 2080 DKK
APOSOR8850T-100MG APOSOR8850T-10MG APOSOR8850T-250MG
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Formel: C₁₈H₁₈N₂O₃
Molekylvægt: 310.347 g/mol
Smeltepunkt: 234.5…236.0 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00037969
CAS-nummer: 66866-40-8