5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8848-1G OR8848-250MG OR8848-5G
APOSOR8848-1GEA 1010 DKK
APOSOR8848-1G APOSOR8848-250MG APOSOR8848-5G
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08543467
CAS-nummer: 89809-63-2