4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-[4-(Piperidin-4-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
OR8698-1G OR8698-250MG
APOSOR8698-1GEA 1640 DKK
APOSOR8698-1G APOSOR8698-250MG
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₂
Molekylvægt: 246.305 g/mol
Smeltepunkt: 167…170.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690322
CAS-nummer: 124035-23-0