N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine, N-{2-[2-(Aminomethyl)phenoxy]ethyl}-N,N-dimethylamine
OR8685-1G OR8685-250MG
APOSOR8685-1GEA 2320 DKK
APOSOR8685-1G APOSOR8685-250MG
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine
Formel: C₁₁H₁₈N₂O
Molekylvægt: 194.273 g/mol
Kogepunkt: 89…91 °C (0.2 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690290
CAS-nummer: 91215-97-3
UN nummer: 2735
ADR: 8 III