[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-[6-(Aminomethyl)pyridin-2-yl]piperidine, 2-(Aminomethyl)-6-(piperidin-1-yl)pyridine
OR8680-1G OR8680-250MG OR8680-50MG
APOSOR8680-1GEA 4100 DKK
APOSOR8680-1G APOSOR8680-250MG APOSOR8680-50MG
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine
Formel: C₁₁H₁₇N₃
Kogepunkt: 92 °C (0,1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690243
CAS-nummer: 868755-51-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III