2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8674-1G OR8674-250MG
APOSOR8674-1GEA 2730 DKK
APOSOR8674-1G APOSOR8674-250MG
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690286
CAS-nummer: 898289-23-1
UN nummer: 2928
ADR: 6.1+8,II