6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8663-1G OR8663-250MG OR8663-5G
APOSOR8663-1GEA 785 DKK
APOSOR8663-1G APOSOR8663-250MG APOSOR8663-5G
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₆INS
Smeltepunkt: 134…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464068
CAS-nummer: 68867-20-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III