1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8621-1G OR8621-250MG OR8621-5G
APOSOR8621-1GEA 251 DKK
APOSOR8621-1G APOSOR8621-250MG APOSOR8621-5G
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₉Br
Kogepunkt: 231 °C
Smeltepunkt: 15 °C
Massefylde: 1,474 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00101828
CAS-nummer: 1124-14-7