2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8606-1G OR8606-5G
APOSOR8606-1GEA 968 DKK
APOSOR8606-1G APOSOR8606-5G
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Smeltepunkt: 102…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07364061
CAS-nummer: 290306-56-8