4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-[4-(3-Bromopropoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4-(3-Bromopropoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR8572-1G OR8572-5G
APOSOR8572-1GEA 752 DKK
APOSOR8572-1G APOSOR8572-5G
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₂BBrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258657
CAS-nummer: 957061-13-1