4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8555-1G OR8555-250MG
APOSOR8555-1GEA 360 DKK
APOSOR8555-1G APOSOR8555-250MG
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
4-Bromothiophene-3-boronic acid
Formel: C₄H₄BBrO₂S
Smeltepunkt: 196…198 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06801663
CAS-nummer: 101084-76-8