2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8538-1G OR8538-10G
APOSOR8538-1GEA 218 DKK
APOSOR8538-1G APOSOR8538-10G
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Formel: C₈H₉BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00117528
CAS-nummer: 112584-40-4