2,4,6-Trimethylanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methoxymesitylene, 2-Methoxy-1,3,5-trimethylbenzene, Methyl 2,4,6-trimethylphenyl ether
OR8534-1G OR8534-25G OR8534-5G
APOSOR8534-1GEA 164 DKK
APOSOR8534-1G APOSOR8534-25G APOSOR8534-5G
2,4,6-Trimethylanisole
2,4,6-Trimethylanisole
Formel: C₁₀H₁₄O
Kogepunkt: 36…44 °C (0,5 mm Hg)
Massefylde: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092887
CAS-nummer: 4028-66-4