4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8527-1G OR8527-250MG OR8527-5G
APOSOR8527-1GEA 654 DKK
APOSOR8527-1G APOSOR8527-250MG APOSOR8527-5G
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole
Formel: C₄H₄BrNS
Kogepunkt: 88…99 °C (16 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD06409945
CAS-nummer: 298694-30-1