5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4,5-Dimethyl-6-hydroxypyrimidin-2-yl)pyridine, 4,5-Dimethyl-6-hydroxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
OR8472-1G OR8472-5G
APOSOR8472-1GEA 2180 DKK
APOSOR8472-1G APOSOR8472-5G
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Formel: C₁₁H₁₁N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00269287
CAS-nummer: 204394-52-5