4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8412-1G OR8412-5G OR8412-250MG
APOSOR8412-1GEA 545 DKK
APOSOR8412-1G APOSOR8412-5G APOSOR8412-250MG
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 95%
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran
Formel: C₅H₁₁NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371524
CAS-nummer: 21926-00-1