1-(But-2-yl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Piperazin-1-yl)butane, 1-(sec-Butyl)piperazine
OR8400-1G OR8400-5G OR8400-250MG
APOSOR8400-1GEA 284 DKK
APOSOR8400-1G APOSOR8400-5G APOSOR8400-250MG
1-(But-2-yl)piperazine 98%
1-(But-2-yl)piperazine
Formel: C₈H₁₈N₂
Kogepunkt: 80 °C (15 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093552
CAS-nummer: 34581-21-0