Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8306-1G OR8306-5G OR8306-10G
APOSOR8306-1GEA 765 DKK
APOSOR8306-1G APOSOR8306-5G APOSOR8306-10G
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₃
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276586
CAS-nummer: 36389-07-8