7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8291-1G OR8291-5G
APOSOR8291-1GEA 806 DKK
APOSOR8291-1G APOSOR8291-5G
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Formel: C₁₆H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659963
CAS-nummer: 749922-34-7