4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(5-Bromopent-1-yl)-4-methoxybenzene, 1-Bromo-5-(4-methoxyphenyl)pentane
OR8175-25G OR8175-5G
APOSOR8175-25GEA 5380 DKK
APOSOR8175-25G APOSOR8175-5G
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Formel: C₁₂H₁₇BrO
Kogepunkt: 123…125 °C (0,15 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075176
CAS-nummer: 14469-84-2