1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Biphenyl-4-yl-piperazine, 4-(Piperazin-1-yl)biphenyl
OR8173-1G
OR8173-5G
APOSOR8173-1GEA
1530
DKK
APOSOR8173-1G
APOSOR8173-5G
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Formel:
C₁₆H₁₈N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02093529 CAS-nummer: 180698-19-5 |