Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8162-100MG OR8162-500MG
APOSOR8162-100MGEA 2410 DKK
APOSOR8162-100MG APOSOR8162-500MG
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Formel: C₁₅H₂₁NO₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00057920
CAS-nummer: 3554-93-6