1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8137-10G OR8137-1G OR8137-5G
APOSOR8137-10GEA 6490 DKK
APOSOR8137-10G APOSOR8137-1G APOSOR8137-5G
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₉H₁₇NO₂S
Molekylvægt: 323.409 g/mol
Smeltepunkt: 202…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180787
CAS-nummer: 306936-46-9