2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-methyl-1,3-thiazole
OR8136-1G OR8136-250MG OR8136-5G
APOSOR8136-1GEA 2350 DKK
APOSOR8136-1G APOSOR8136-250MG APOSOR8136-5G
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Formel: C₆H₈N₂OS
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180665
CAS-nummer: 173739-73-6