2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)furan-3-carboxylic acid
OR8133-1G OR8133-250MG
APOSOR8133-1GEA 1050 DKK
APOSOR8133-1G APOSOR8133-250MG
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid 95%
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid
Formel: C₁₁H₁₅NO₅S
Smeltepunkt: 188…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180759
CAS-nummer: 306936-38-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III