2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8131-1G OR8131-250MG
APOSOR8131-1GEA 1980 DKK
APOSOR8131-1G APOSOR8131-250MG
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₆S
Smeltepunkt: 184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180756
CAS-nummer: 306936-37-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III