4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8111-1G OR8111-250MG OR8111-100MG
APOSOR8111-1GEA 1050 DKK
APOSOR8111-1G APOSOR8111-250MG APOSOR8111-100MG
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, tech
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Formel: C₁₄H₁₅NOS
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00177096
CAS-nummer: 213462-19-2
UN nummer: 3259
ADR: 8,III