Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR8094-1G
OR8094-5G
APOSOR8094-1GEA
186
DKK
APOSOR8094-1G
APOSOR8094-5G
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Smeltepunkt: 40…42 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00020209 CAS-nummer: 23795-02-0 |