2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)morpholine
OR8076-10G OR8076-1G OR8076-5G
APOSOR8076-10GEA 1380 DKK
APOSOR8076-10G APOSOR8076-1G APOSOR8076-5G
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₃
Molekylvægt: 266.336 g/mol
Smeltepunkt: 93…96 °C
Massefylde: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02052680
CAS-nummer: 51963-82-7
EINECS: 257-562-7