2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8065-1G OR8065-500MG
APOSOR8065-1GEA 3440 DKK
APOSOR8065-1G APOSOR8065-500MG
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₂N₂O₂S₃
Smeltepunkt: 71…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180888
CAS-nummer: 306937-21-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III