5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8058-1G OR8058-250MG
APOSOR8058-1GEA 0 DKK
APOSOR8058-1G APOSOR8058-250MG
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 50…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179947
CAS-nummer: 110763-09-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III