4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8057-10G OR8057-1G
APOSOR8057-10GEA 6430 DKK
APOSOR8057-10G APOSOR8057-1G
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₁₃H₉ClN₂S
Smeltepunkt: 133…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179828
CAS-nummer: 306934-78-1