6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8051-1G OR8051-5G OR8051-10G
APOSOR8051-1GEA 632 DKK
APOSOR8051-1G APOSOR8051-5G APOSOR8051-10G
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine
Formel: C₁₅H₁₈N₂O
Smeltepunkt: 89…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052647
CAS-nummer: 218457-67-1