3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-Bromothien-3-yl)methylamine hydrochloride
OR8040-1G OR8040-250MG
APOSOR8040-1GEA 2320 DKK
APOSOR8040-1G APOSOR8040-250MG
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride
Formel: C₅H₆BrNS·ClH
Molekylvægt: 228.538 g/mol
Kogepunkt: 70 °C (0.01 mm Hg)
Smeltepunkt: 199…202 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04971979
CAS-nummer: 886460-60-2
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1 III