Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR8002-1G
OR8002-500MG
APOSOR8002-1GEA
785
DKK
APOSOR8002-1G
APOSOR8002-500MG
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₁Cl₂NO₂S Smeltepunkt: 133…135 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00276616 CAS-nummer: 227958-96-5 |